Få mere at vide
Potassium Sodium Tartrate (1.5M Solution in Water), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Sodium Tartrate |
| CAS | 304-59-6 |
| Molekylær formel | C4H4KNaO6 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Monopotassium Monosodium Tartrate, Potassium Sodium L-(+)-Tartrate, Potassium Sodium d-Tartrate, Rochelle Salt, Seignette Salt, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Potassium Sodium Salt, [R-(R*,R*)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Monopotassium Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1 |
| SMIL | [Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;sodium;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.16 |
| Formel vægt | 209.9543 |
| Vis mere |