Få mere at vide
Kaliumnatrium L-tartat tetrahydrat, ACS, 99,0-102,0%
Artikelnummer. 11474980
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474980 2.5 kg 2.5kg
11357548 100 g 100g
11347548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033241.A4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282,218 g/mol
Kaliumnatrium L-tartrat tetrahydrat bruges i processen med at forsølv spejle. Det er en aktiv ingrediens i Fehilings opløsning og Nylanders test involveret i bestemmelsen af reducerende sukkerarter. Det bruges til at nedbryde emulsion i organisk syntese såvel som et almindeligt præcipitant i proteinkrystallografi. Som et Biuret-reagens bruges det til at måle proteinkoncentrationen. Desuden bruges det som afføringsmiddel og bruges også i fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
Molekylvægt (g/mol) 282.218
MDL nummer MFCD00150989
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Smeltepunkt 70 °C til 80 °C
Navn note Mister krystallisationsvand ved 140° ustabilt over 225°
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2.5 kg
Lugt Lugtfri
Udseende Farveløs krystallinsk
Analyseprocentområde 99.0-102.0%
Tæthed 1.77
Beilstein 6113568
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 282,23 (210,29 Vandfri)
Grad ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.