Få mere at vide
Kaliumnatrium L-tartat tetrahydrat, ACS, 99,0-102,0%
Artikelnummer. 11357548
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357548 100 g 100g
11347548 500 g 500g
11474980 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033241.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282,218 g/mol
Kaliumnatrium L-tartrat tetrahydrat bruges i processen med at forsølv spejle. Det er en aktiv ingrediens i Fehilings opløsning og Nylanders test involveret i bestemmelsen af reducerende sukkerarter. Det bruges til at nedbryde emulsion i organisk syntese såvel som et almindeligt præcipitant i proteinkrystallografi. Som et Biuret-reagens bruges det til at måle proteinkoncentrationen. Desuden bruges det som afføringsmiddel og bruges også i fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
Molekylvægt (g/mol) 282.218
MDL nummer MFCD00150989
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Smeltepunkt 70°C to 80°C
Navn note Loses water of crystallization at 140° unstable above 225°
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0-102.0%
Beilstein 6113568
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 282.23 (210.29 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende Colorless crystalline
Tæthed 1.77