Få mere at vide
Kaliumnatrium L-tartrat tetrahydrat, 99%
Artikelnummer. 11489442
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489442 1000 g 1000g
11499442 250 g 250g
11409452 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489442 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10163.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282,218 g/mol
Bagepulver, medicin (cathartisk), komponent af Fehlings opløsning, forsølvningsspejle. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat bruges i processen med at forsølve spejle. Det er aktiv ingrediens i Fehilings opløsning og Nylanders test involveret i bestemmelsen af reducerende sukkerarter. Det bruges til at nedbryde emulsion i organisk syntese såvel som et almindeligt præcipitant i proteinkrystallografi. Som et Biuret-reagens bruges det til at måle proteinkoncentrationen. Desuden bruges det som afføringsmiddel og bruges også i fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bagepulver, medicin (cathartisk), komponent af ′Fehlings opløsning, forsølvningsspejle. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat bruges i processen med forsølvning af spejle. Det er aktiv ingrediens i Fehilings opløsning og Nylanders test involveret i bestemmelsen af reducerende sukkerarter. Det bruges til at nedbryde emulsion i organisk syntese såvel som et almindeligt præcipitant i proteinkrystallografi. Som et Biuret-reagens bruges det til at måle proteinkoncentrationen. Desuden bruges det som afføringsmiddel og bruges også i fødevareindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløselig i
alkohol
Noter
° Taber krystallisationsvand ved 140°C . Ustabil over 225° . Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
Molekylvægt (g/mol) 282.218
MDL nummer MFCD00150989
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Smeltepunkt 70°C to 80°C
Tæthed 1.77
pH 6.0 to 8.5
Analyseprocentområde 99%
Lugt Odorless
Mængde 1000 g
Beilstein 6113568
Merck Index 14,7670
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol
Optisk rotation +21° (c=1 in water)
Formel vægt 282.23 (210.29 Anhydrous)
Procent renhed 99%