Få mere at vide
Potassium silver cyanide, 99.9% (metals basis), Ag 54.2%
Beskrivelse
ForsølvningKaliumsølvcyanid bruges til forsølvning og til fremstilling af antiseptiske midler. Det er en alsidig broligand og finder anvendelse til multidimensionel polymerkonstruktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium silver cyanide |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | KAg(CN)2 |
| FN nummer | UN1588 |
| Merck Index | 14,7669 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids. |
| Formel vægt | 199.01 |
| Vis mere |