Få mere at vide
Kaliumsilikat, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kaliumsilikat bruges i bindemidler, kulelektroder, blyblyanter, beskyttende belægninger, uopløselige pigmenter, fosfor på fjernsynsrør og vaskemiddeltilsætningsstoffer. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af glas, keramik, svejsestænger, klæbemidler, cementer, geler, maling, papirmasse og papirproduktion. Desuden bruges det i havebrug som en opløselig kilde til kalium og silicium. Det virker som en korrosionsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium silicate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Lugt | Odorless |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium silicate, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium silicate