Få mere at vide
Kaliumsilikat, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410850
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11410850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044493.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Kaliumsilikat bruges i bindemidler, kulelektroder, blyblyanter, beskyttende belægninger, uopløselige pigmenter, fosfor på fjernsynsrør og vaskemiddeltilsætningsstoffer. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af glas, keramik, svejsestænger, klæbemidler, cementer, geler, maling, papirmasse og papirproduktion. Desuden bruges det i havebrug som en opløselig kilde til kalium og silicium. Det virker som en korrosionsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-76-1
Molekylær formel K2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 154.28
MDL nummer MFCD00145152
InChI nøgle NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dikaliumoxosilanebis(olat)
SMIL [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium silicate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium silicate, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium silicate