Få mere at vide
Kaliumsilikat, vandfrit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400850
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400850 100 g 100g
11410850 500 g 500g
11420850 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044493.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Kaliumsilikat bruges i bindemidler, kulelektroder, blyblyanter, beskyttende belægninger, uopløselige pigmenter, fosfor på fjernsynsrør og vaskemiddeltilsætningsstoffer. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af glas, keramik, svejsestænger, klæbemidler, cementer, geler, maling, papirmasse og papirproduktion. Desuden bruges det i havebrug som en opløselig kilde til kalium og silicium. Det virker som en korrosionsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1312-76-1
Molekylær formel K2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 154.28
MDL nummer MFCD00145152
InChI nøgle NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dikaliumoxosilanebis(olat)
SMIL [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium silicate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium silicate, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium silicate