Få mere at vide
Kaliumselenocyanat, 99%
Product Code. 10792431 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10792431 10 g Glasflaske 10g
10114030 50 g Glasflaske 50g
10359183 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10792431 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 201980100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3425-46-5
Molekylær formel CKNSe
Molekylvægt (g/mol) 144.08
MDL nummer MFCD00011366
InChI nøgle KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC navn kalium; selenocyanat
SMIL C(#N)[Se-].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium selenocyanate
Smeltepunkt 152,0 °C til 158,0 °C
Farve Orange til rød
Fysisk form Krystallinsk faststof, pulver, krystaller og/eller stykker
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98,5 % min. (Argentometri)
Lineær formel KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 144.08
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium selenocyanate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.