Få mere at vide
Potassium selenocyanate, 99%
Artikelnummer. 10359183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10359183
Brand: Thermo Scientific Acros 201982500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3425-46-5
Molekylær formel CKNSe
Molekylvægt (g/mol) 144.08
MDL nummer MFCD00011366
InChI nøgle KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC navn kalium; selenocyanat
SMIL C(#N)[Se-].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium selenocyanate
Smeltepunkt 152.0°C to 158.0°C
Farve Orange til rød
Fysisk form Crystalline Solid, Powder, Crystals and/or Chunks
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5 % min. (Argentometry)
Lineær formel KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 144.08
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium selenocyanate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.