Få mere at vide
Potassium selenocyanate, 98.5%
Artikelnummer. 11334789
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334789 10 g 10g
11324789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 068107.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.087 g/mol
Kaliumselenocyanat bruges til at fremstille triphenylphosphinselenid ved at reagere med triphenylphosphin. Det finder anvendelse i faststof-NMR af tungmetalkerner, hvilket resulterer i fremstillingen af flere kviksølvthiocyanat- og selenocyanatforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3425-46-5
Molekylær formel CKNSe
Molekylvægt (g/mol) 144.087
MDL nummer MFCD00011366
InChI nøgle KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC navn kalium; selenocyanat
SMIL C(#N)[Se-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium selenocyanate
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
FN nummer UN3283
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,acetonitrile and methanol. Slightly soluble in terahydrofuran.
Formel vægt 144.08
Procent renhed 98.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.347 g/mL