Få mere at vide
Potassium selenite
Artikelnummer. 11316499
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316499 100 g 100g
11306499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039436.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10431-47-7 | K2O3Se | 205.165 g/mol
En af de forbindelser, der bruges i kvægfoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10431-47-7
Molekylær formel K2O3Se
Molekylvægt (g/mol) 205.165
MDL nummer MFCD00049663
InChI nøgle RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2
PubChem CID 150192
IUPAC navn dikalium;selenit
SMIL [O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium selenite
Smeltepunkt 875°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN2630
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl alcohol,water.
Formel vægt 205.16
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.851 g/mL