Få mere at vide
Potassium pyrosulfate, 98%, for analysis
Artikelnummer. p-4509909 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10022640
Brand: Thermo Scientific Acros 207915000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-62-7 | K2O7S2 | 254.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-62-7
Molekylær formel K2O7S2
Molekylvægt (g/mol) 254.31
InChI nøgle KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
PubChem CID 62681
IUPAC navn dikalium;sulfonatosulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium pyrosulfate
Smeltepunkt 325.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel K2S2O7
Merck Index 15,7784
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vægt 254.31
Procent renhed 98%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.51
Tæthed 2.5100g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium pyrosulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.