Få mere at vide
Kaliumpyrofosfat, vandret, 96% min
Beskrivelse
Anvendes i fødevareindustrien. Det bruges til cyanidfri galvanisering, metalrensning. Det bruges som buffer, farvestof, dispergeringsmiddel og højkapacitets vaskemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium pyrophosphate |
| Smeltepunkt | 1090 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 1 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.33 g/mL |
| Lineær formel | K4P2O7 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium pyrophosphate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate