Få mere at vide
Kaliumpyrofosfat, vandret, 96% min
Artikelnummer. 11309808
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309808 5 kg 5kg
11399798 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044269.A7
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330,33 g/mol
Anvendes i fødevareindustrien. Det bruges til cyanidfri galvanisering, metalrensning. Det bruges som buffer, farvestof, dispergeringsmiddel og højkapacitets vaskemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7320-34-5
Molekylær formel K4O7P2
Molekylvægt (g/mol) 330.33
MDL nummer MFCD00011393
InChI nøgle RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC navn tetrakalium;phosphonatphosphat
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Potassium pyrophosphate
Smeltepunkt 1090 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 5 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.33 g/mL
Lineær formel K4P2O7
Merck Index 14,7663
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Uopløseligt i ethylalkohol.
Formel vægt 330.34
Procent renhed ≥96%