Få mere at vide
Kaliumpyrofosfat, 95%
Beskrivelse
Kaliumpyrophosphat bruges hovedsageligt som emulgator, kvalitetsforbedrer og metalion-chelateringsmiddel. Det kan findes i herbicide sammensætninger som en sprayadjuvans. Det bruges også som et anionisk dispergeringsmiddel i vandbaserede (latex) malinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium pyrophosphate |
| Smeltepunkt | 1090 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.33 g/mL |
| Merck Index | 14,7663 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium pyrophosphate, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate