Få mere at vide
Potassium pyrophosphate, 95%
Artikelnummer. 11376768
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376768 5 kg 5kg
11386768 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013436.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Kaliumpyrophosphat bruges hovedsageligt som emulgator, kvalitetsforbedrer og metalion-chelateringsmiddel. Det kan findes i herbicide sammensætninger som en sprayadjuvans. Det bruges også som et anionisk dispergeringsmiddel i vandbaserede (latex) malinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7320-34-5
Molekylær formel K4O7P2
Molekylvægt (g/mol) 330.33
MDL nummer MFCD00011393
InChI nøgle RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC navn tetrakalium;phosphonatphosphat
SMIL [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Potassium pyrophosphate
Smeltepunkt 1090°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Merck Index 14,7663
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 330.34
Procent renhed 95%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.33 g/mL