Få mere at vide
Potassium pyrazole-5-trifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15454817
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15454817 250 mg 250mg
15444817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15454817 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32128.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1013640-87-3
Molekylær formel C3H3BF3KN2
Molekylvægt (g/mol) 173.975
MDL nummer MFCD09992890
InChI nøgle QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 1h-pyrazole-5-trifluoroborate, potassium pyrazole-5-trifluoroborate, potassium 1h-pyrazole-3-trifluoroborate, potassium trifluoro 2h-pyrazol-3-yl boranuide, potassium trifluoro 1h-pyrazol-3-yl borate, potassium trifluoro 1h-pyrazol-5-yl borate 1-, potassium trifluoro 1h-pyrazol-3-yl boranuide
PubChem CID 25212877
IUPAC navn potassium;trifluoro(1H-pyrazol-5-yl)boranuide
SMIL [B-](C1=CC=NN1)(F)(F)F.[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.98
Procent renhed 95%