Få mere at vide
Potassium propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium propionate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 111.9927 |