missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium propionate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 111.9927 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?