Få mere at vide
Potassium polysulfide, pure
Artikelnummer. 10774174 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10774174
Brand: Thermo Scientific Acros 389592500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37199-66-9 | (S)nK2 | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37199-66-9
Molekylær formel (S)nK2
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00148074
InChI nøgle ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703
PubChem CID 5362529
SMIL [K+].[K+].*-[S--]-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium polysulfide
Smeltepunkt 200.0°C to 250.0°C
Mængde 250 g
Lineær formel (K2S)n
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/l (20°C)
IUPAC navn kaliumsulfan
Grad Ren
Emballage Plastflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium polysulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.