Få mere at vide
Kalium, plasma standardopløsning, Specpure™ K 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381439
Kalium, plasma standardopløsning, Specpure™ K 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408583
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11381439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013866.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1, 7732-18-5
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
IUPAC navn kalium; nitrat
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Potassium nitrate: 0.26%; Water: 94.74%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1557744 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/05/2025 Artikelnummer013866.AE,013866.AD,013866.AP
Partinummer1557742 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/05/2025 Artikelnummer013866.AE,013866.AD,013866.AP
Partinummer1557762 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/05/2025 Artikelnummer013866.AE,013866.AD,013866.AP
Partinummer1550156 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/04/2025 Artikelnummer013866.AE,013866.AD,013866.AP
Partinummer1528474 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013866.AE,013866.AD,013866.AP
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kalium, plasma standardopløsning, Specpure™ K 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals >