Få mere at vide
Kalium, plasma standardopløsning, Specpure™ K 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480410
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480410 500 mL 500ml
11387937 50 mL 50ml
11377937 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014379.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Kalium, plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
IUPAC navn potassium nitrate
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Potassium nitrate: 2.6%; Water: 92.4%