Få mere at vide
Kalium, plasma standardopløsning, Specpure™ K 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377937
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11377937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014379.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Kalium, plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel KNO3
Molekylvægt (g/mol) 101.10
MDL nummer MFCD00011409
InChI nøgle FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMIL [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Miscible with water
IUPAC navn kalium; nitrat
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Potassium nitrate: 2.6%; Water: 92.4%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium, plasma standard solution, Specpure, K 10,000µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid