Få mere at vide
Kaliumfthalimid, 98+%
Artikelnummer. 11459033
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459033 2500 g 2500g
11439033 100 g 100g
11449033 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11134.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185,22 g/mol
Kaliumphthalimid anvendes som mellemprodukt i syntesen af N-alkylerede phthalimider, som er involveret i fremstillingen af primære aminer (Gabriel-syntese) ved hydrolysereaktionen. Det bruges også som mellemprodukt til syntetisk indigo, pigmenter, farvestoffer og lægemidler. Yderligere anvendes det som en organokatalysator til cyanosilylering af forskellige carbonylforbindelser under ekstremt milde forhold. Ud over dette tjener det som et reagens til omdannelsen af allyl- og alkylhalogenider til beskyttede primære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumphthalimid bruges som mellemprodukt i syntesen af N-alkylerede phthalimider, som er involveret i fremstillingen af primære aminer (Gabriel-syntese) ved hydrolysereaktionen. Det bruges også som mellemprodukt til syntetisk indigo, pigmenter, farvestoffer og lægemidler. Yderligere anvendes det som en organokatalysator til cyanosilylering af forskellige carbonylforbindelser under ekstremt milde forhold. Ud over dette tjener det som et reagens til omdannelsen af allyl- og alkylhalogenider til beskyttede primære aminer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-82-4
Molekylær formel C8H4KNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.22
MDL nummer MFCD00005887
InChI nøgle FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
IUPAC navn kalium;isoindol-2-ide-1,3-dion
SMIL [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phthalimide
Smeltepunkt >300 °C
Tæthed 1.63
Mængde 2500 g
Beilstein 3598719
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 185.23
Procent renhed ≥98%