Få mere at vide
Kaliumfthalat monobasisk, ≥99,5 % (T), for HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15607570
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15607570 250 g Poly flaske 250g
15617570 50 g Poly flaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15607570 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 96148250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
til HPLC,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
MDL nummer MFCD00013070
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 378 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium phthalate monobasic
Smeltepunkt 295 °C til 300 °C
Farve Farveløs
pH 3,5 til 5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Tab ved tørring maks. 0,5 % (105 °C)
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Tæthed 1,64 g/cm3
Lineær formel HOOCC6H4COOK
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3637128
Formel vægt 204,22 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (T)
Grad Not Available