Få mere at vide
Potassium Phosphate (Tribasic), TRC
Artikelnummer. 30417648
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30417648 100 g
1 options
Artikelnummer. 30417648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698420100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate (Tribasic)
CAS 7778-53-2
Mængde 100 g
Molekylær formel K3O4P
Synonym Phosphoric Acid Tripotassium Salt, Potassium Orthophosphate, Potassium Tribasic Phosphate, SA 811, Tripotassium Orthophosphate, Tripotassium Phosphate
InChI formel InChI=1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
SMIL [K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn tripotassium;phosphate
Molekylvægt (g/mol) 212.27
Formel vægt 211.8445