Få mere at vide
Kaliumfosfat, Tribasisk, n-Hydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Phosphate |
| Navn note | Tribasic, n-Hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
| Emballage | Poly flaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, formicacid