Få mere at vide
Potassium Phosphate Tribasic Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10305720 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10305720 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10305720 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6280/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 1340°C
CAS 27176-10-9
Farve White
pH 12.5 to 14
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel H2K3O5P
MDL nummer 150410
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
InChI nøgle RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
IUPAC navn tripotassium;phosphate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 230.28
PubChem CID 22031701
Formel vægt 230.28g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.