Få mere at vide
Kaliumphosphat, tribasisk monohydrat, 96%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, tribasic monohydrate |
| Smeltepunkt | 1340.0°C |
| Navn note | c.p. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Lineær formel | K3PO4·H2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 230.28 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium phosphate tribasic monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.