Få mere at vide
Kaliumphosphat, tribasisk monohydrat, 96%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10003340
Brand: Thermo Scientific Acros 263790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27176-10-9 | K3O4P·H2O | 230.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27176-10-9
Molekylær formel K3O4P·H2O
Molekylvægt (g/mol) 230.28
MDL nummer MFCD00150410
InChI nøgle RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC navn trikalium;phosphat;hydrat
SMIL O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Smeltepunkt 1340.0°C
Navn note c.p.
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 96%
Lineær formel K3PO4·H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 230.28
Procent renhed 96%
Grad Ekstra ren
Tab ved tænding 13% max. (800°C)
Emballage Glasflaske
Tæthed 2.564
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.