Få mere at vide
Potassium phosphate, tribasic, 97%, pure, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate, tribasic |
| Smeltepunkt | 1340.0°C |
| Navn note | Tribasic 97%, Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver, granulat eller stykker |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | K3PO4 |
| Merck Index | 15,7781 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium phosphate tribasic
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.