Få mere at vide
Potassium phosphate, tribasic, 97%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 10379333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
Artikelnummer. 10379333
Brand: Thermo Scientific Acros 387680025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.27
MDL nummer MFCD00036295
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC navn trikalium;phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, tribasic
Smeltepunkt 1340.0°C
Navn note Tribasic 97%, Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, granulat eller stykker
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel K3PO4
Merck Index 15,7781
Opløselighedsinformation Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phosphoric acid, tripotassium salt