Få mere at vide
Potassium phosphate, tribasic, 97%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 10349962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10349962 1 kg Plastflaske 1kg
10463123 25 g Plastflaske 25g
10573683 500 g Plastflaske -
10379333 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13498538 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10349962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387680010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.27
MDL nummer MFCD00036295
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC navn trikalium;phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, tribasic
Smeltepunkt 1340.0°C
Navn note Tribasic 97%, Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver, granulat eller stykker
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel K3PO4
Merck Index 15,7781
Opløselighedsinformation Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium phosphate tribasic
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, tripotassium salt