Få mere at vide
Potassium phosphate tribasic, 90+%, pure
Artikelnummer. 17221312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 17221312
Brand: Thermo Scientific Acros 467330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.27
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trikaliumfosfat
SMIL [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate tribasic
Smeltepunkt 1340.0°C
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 90+%
Lineær formel K3PO4
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 212.27
Grad Ren