Få mere at vide
Potassium phosphate tribasic, 90+%, pure
Artikelnummer. 17211312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17211312 1 kg
17221312 5 kg
17231312 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17211312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-53-2
Molekylær formel K3O4P
Molekylvægt (g/mol) 212.27
InChI nøgle LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trikaliumfosfat
SMIL [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate tribasic
Smeltepunkt 1340.0°C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 90+%
Lineær formel K3PO4
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 212.27
Grad Ren
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, tripotassium salt