Få mere at vide
Kaliumphosphat NF GenAR Krystal, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15578434
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
POLYSTORMOR
Poly
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15578434
Brand: Avantor Macron 774604
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Navn note Monobasic
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Formel vægt 136.09
Grad NF
Emballage POLYSTORMOR