Få mere at vide
Potassium phosphate monohydrate, 95%
Artikelnummer. p-4824900
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11358708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041586.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27176-10-9 | H2K3O5P | 230.28 g/mol
Kaliumphosphatmonohydrat fungerer som et reagens og buffer, der bruges i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det bruges til at studere virkningerne af frysning og optøning af proteiner, der er følsomme over for konformationelle ændringer. Det bruges også til ekstraktion af keratohyalinprotein fra bovint væv. Yderligere bruges det som fødevaretilsætningsstof, emulgator, skummiddel og gødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27176-10-9
Molekylær formel H2K3O5P
Molekylvægt (g/mol) 230.28
MDL nummer MFCD00150410
InChI nøgle RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC navn trikalium;phosphat;hydrat
SMIL O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 230.28 (212.27 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White granules
Tæthed 2.564