Få mere at vide
Potassium phosphate monohydrate, 95%
Artikelnummer. 11358708
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358708 500 g 500g
11368708 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041586.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27176-10-9 | H2K3O5P | 230.28 g/mol
Kaliumphosphatmonohydrat fungerer som et reagens og buffer, der bruges i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Det bruges til at studere virkningerne af frysning og optøning af proteiner, der er følsomme over for konformationelle ændringer. Det bruges også til ekstraktion af keratohyalinprotein fra bovint væv. Yderligere bruges det som fødevaretilsætningsstof, emulgator, skummiddel og gødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27176-10-9
Molekylær formel H2K3O5P
Molekylvægt (g/mol) 230.28
MDL nummer MFCD00150410
InChI nøgle RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC navn trikalium;phosphat;hydrat
SMIL O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 230.28 (212.27 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White granules
Tæthed 2.564