Få mere at vide
Kaliumfosfat monobasisk (hvide krystaller), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10757214
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757214 500 g Glasflaske 500g
10458153 1 kg Poly flaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757214 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.23 DKK
    225.38 DKK / 500g
    Spare 33.85 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Dette kaliumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate Monobasic
Smeltepunkt 253 °C
Farve Hvid
pH 4.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Merck Index 15, 7780
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09
Procent renhed ≥99.0%
Identifikation Beståelsesprøve
Tab ved tørring 0,2% maks.
Emballage Glasflaske
Oplysninger om nedbrydning >250 °C