Få mere at vide
Kaliumfosfat monobasisk, puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15635940
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15635940 5 kg 5kg
15625940 500 g 500g
15605940 1 kg 1kg
15615940 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15635940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 602205KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 DKK
    2784.97 DKK / 5kg
    Spare 360.03 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Puriss. pa, Bufferstof, Vandfri, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99,5-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate monobasic
Fysisk form Crystalline
Mængde 5 kg
Lineær formel KH2PO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 136,09g/mol
Procent renhed 99,5 til 100,5 %
Grad ACS/puriss. pa
Tæthed 2,338 g/ml ved 25 °C