Få mere at vide
Kaliumphosphat monobasisk, puris. pa, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium phosphate monobasic |
| Mængde | 2.5 kg |
| Lineær formel | KH2PO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 136.09g/mol |
| Procent renhed | 99.5 to 100.5% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Tæthed | 2.338g/mL at 25°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium phosphate monobasic