Få mere at vide
Kaliumfosfat, monobasisk, til HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16564204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564204 50 g
16574204 250 g
16554204 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16564204 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 447370500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.84 DKK
    434.65 DKK / 50g
    Spare 48.19 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, monobasic
Smeltepunkt 253,0 °C
Mængde 50 g
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 222 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselig i alkohol
Formel vægt 136.09
Grad HPLC