Få mere at vide
Potassium phosphate, monobasic, for HPLC
Artikelnummer. 16554204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 16554204
Brand: Thermo Scientific 447370010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate, monobasic
Smeltepunkt 253.0°C
Mængde 1 kg
Lineær formel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 222 g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 136.09
Grad HPLC