Få mere at vide
Kaliumphosphat monobasisk, til HPLC, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15665940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 15665940
Brand: Honeywell-Fluka 6022150G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til HPLC,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate monobasic
Mængde 50 g
Lineær formel KH2PO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 136.09g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Tæthed 2.338g/mL at 25°C