Få mere at vide
Kaliumfosfat monobasisk, for HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15655940
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15655940 250 g 250g
15665940 50 g 50g
15645940 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15655940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 60221250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2540.00 DKK
    2222.03 DKK / 250g
    Spare 317.97 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
til HPLC,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate monobasic
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
Lineær formel KH2PO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 136,09g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad Not Available
Tæthed 2,338 g/ml ved 25 °C
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate monobasic