Få mere at vide
Kaliumfosfat monobas, opfylder analytiske specifikationer for NF, Ph. Eur., E340, anhydr, 98-100,5% (kalkuleret til det tørrede stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15670720 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15670720 1 kg 1kg
15690720 500 g 500g
15630730 6 x 500 g Pakke med 6
15610730 5 kg 5kg
15620730 6 x 1 kg Pakke med 6
15680720 4 x 5 kg Pakke med 4
15600730 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15670720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042431KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00 DKK
    213.95 DKK / 1kg
    Spare 426.05 DKK
    66% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Opfylder analytiske specifikationer fra NF, Ph. Eur., E340, Vandfri, 98-100,5% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate Monobasic
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.NF
Fysisk form Vandfri
Mængde 1 kg
Lineær formel KH2PO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation 4,5 dele opløseligt i vand, uopløseligt i alkohol
IUPAC navn kaliumdihydrogenphosphat
Formel vægt 136,09g/mol
Procent renhed 98 til 100,5 % (kalk til det tørrede stof)
Grad Not Available
Emballage Plastflaske
Tæthed 2,338 g/ml ved 25 °C
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate monobasic