Få mere at vide
Kaliumfosfat, monobasisk, krystal, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528204 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15528204
Brand: Avantor J.T.Baker 400801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Navn note Monobasic
CAS 7778-77-0
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel H2KO4P
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formel vægt 136.09
Grad Ultrapure Bioreagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.34kg