Få mere at vide
Kaliumfosfat, monobasisk, krystal, multikompendiel, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528104 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15528104
Brand: Avantor J.T.Baker 324815
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Phosphate
Navn note Monobasic
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
Formel vægt 136.09
Grad Multi-kompendiel/NF
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.34kg