Få mere at vide
Kaliumphosphat monobasisk, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697990 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15697990
Brand: Honeywell-Fluka P06626X500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-77-0
Molekylær formel H2KO4P
Molekylvægt (g/mol) 136.08
MDL nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI nøgle GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC navn kalium; dihydrogenphosphat
SMIL [K+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium phosphate monobasic
Mængde 6 x 500 g
Lineær formel KH2PO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 136.09g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Tæthed 2.338g/mL at 25°C